Przejdź do
8.07027
1,2-Propylene oxide
for synthesis
Synonim(y):
1,2-Propylene oxide, 1,2-Epoxypropane, Methyloxirane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
146,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
229,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
309,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.08
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
200-879-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
146,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
585 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
430 °C
potency
380 mg/kg LD50, oral (Rat), 1245 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.9-36 % (v/v)
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
kinematic viscosity
0.37 cSt(20 °C)
mp
-112 °C
transition temp
flash point -38 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
O1C(C1)C
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Enhanced poly(propylene carbonate) synthesis: Enhanced poly(propylene carbonate) materials were developed through a one-pot synthesis from carbon dioxide, propylene oxide, and a carboxylic dianhydride, showing significant improvements in yield strength when the feed molar ratio of dianhydride to propylene oxide was increased (X Chen et al., 2018).
  • Copolymerization with carbon dioxide: A study on the copolymerization and terpolymerization of carbon dioxide/propylene oxide/phthalic anhydride using a cobalt salen complex demonstrated efficient synthesis without forming ether linkages (JY Jeon et al., 2014).
  • Polymer architectures: Innovative polymer architectures were explored in the synthesis of poly(ethylene oxide), propylene oxide, and other alkylene oxides, which include novel bioconjugation techniques (J Herzberger et al., 2016).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.828 - 0.832
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-36.4 °F - Equilibrium method
flash_point_c
-38 °C - Equilibrium method
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-56-9
CAS No.
75-56-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
807027010004022536392837
807027100104022536872810
807027100004022536392844