Przejdź do
8.06206
1,8-Naftalenodiamina
for synthesis
Synonim(y):
1,8-diaminonaftalen, 1,8-naftylenodiamina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.20
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
207-529-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
potency
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
205 °C/15.6 hPa
mp
61-65 °C
transition temp
flash point 195 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1c2c(ccc1)cccc2N
InChI
1S/C10H10N2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H,11-12H2
InChI key
YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 97,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 61 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): conforms
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
392.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 200 °C - closed cup