Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 229,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 812,00 zł |
Informacje o tej pozycji
229,00 zł
vapor pressure
16 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
pH
13 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
105-108 °C/1013 hPa
mp
4-5 °C
transition temp
flash point 13 °C
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1CCC(CC1)C
InChI
1S/C6H13N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI key
UZOFELREXGAFOI-UHFFFAOYSA-N
Application
- Fluorofory alkinylo-naftalimidowe: Badanie to przedstawia chemię koordynacyjną złota z fluoroforami alkinylo-naftalimidowymi i ich zastosowania w obrazowaniu komórkowym. Badania pokazują zastosowanie 4-metylopiperydyny w syntezie tych fluoroforów, podkreślając jej rolę w produkcji specjalistycznych chemikaliów (Langdon-Jones et al., 2015).
- Katalizowana palladem synteza pochodnych indolu: 4-metylopiperydyna jest stosowana w katalizowanym palladem jedno- lub czteroskładnikowym procesie sprzęgania, okazując się skutecznym katalizatorem i półproduktem farmaceutycznym w syntezie pochodnych indolu, które są istotne w syntezie organicznej i badaniach farmaceutycznych (Hao et al., 2014).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.838 - 0.843
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay 96% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 0.84 g/cm3 at 20 °C | density 0.95 g/cm3 at 20 °C | density 0.838 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| bp 105-108 °C/1013 hPa | bp 145 °C/1013 hPa | bp 124 °C (lit.) | bp 200 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-metylopiperydyna
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
hcodes
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8061870500 | 04027269066833 |
| 8061870100 | 04022536389745 |