Przejdź do
8.05922
Acetyloacetonian manganu(II)
for synthesis
Synonim(y):
Bis(acetyloacetoniano)mangan(II), Bis(2,4-pentanodioniano)mangan(II)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14MnO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.15
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
237-858-2
MDL number:
form
powder
solubility
11.5 g/L
bulk density
550 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Assay (out of Mn): ≥ 97.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetyloacetonian manganu(II)
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
805922010004022536388281