Przejdź do
8.04788
1-Jodopropan
(stabilised with sodium carbonate) for synthesis
Synonim(y):
Jodek propylu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
406,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
870,00 zł
652,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.99
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
203-460-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
406,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
57 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
103 °C/1013 mbar
mp
-98 °C
transition temp
flash point 44 °C
solubility
1.1 g/L
density
1.75 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
IC(C)C
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
InChI key
FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.740 - 1.750
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Jodopropan
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
111.2 °F
flash_point_c
44 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
804788010004022536386164
804788025004022536386171