Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 556,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.08
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
207-313-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
221-223 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C3H4N2O2/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)
InChI key
WJRBRSLFGCUECM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 219 °C
Melting range (upper value): ≤ 223 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 219 °C
Melting range (upper value): ≤ 223 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay 97% | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| mp 221-223 °C | mp - | mp 300 °C (lit.) | mp - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydantoina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8045110100 | 04022536385006 |
| 8045110500 | 04022536769929 |