Przejdź do
8.03581
N,N′-difenylotiomocznik
for synthesis
Synonim(y):
N,N′-Diphenylthiourea, Thiocarbanilide, 1,3-Diphenylthiourea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
285,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.31
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
203-004-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
154 °C
solubility
insoluble 23.52-25.65 mg/L
density
1.30 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=C(Nc2ccccc2)Nc1ccccc1
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
InChI key
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 153 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N′-difenylotiomocznik
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
803581010004022536382463
803581050004022536382470