Przejdź do
8.03553
1,3-Dioxolane
(stabilised) for synthesis
Synonim(y):
1,3-Dioxolane, 1,3-Dioxacyclopentane, Formaldehyde ethylene acetal, Ethylene glycol methylene ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
270,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
211-463-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
74-75 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
133 hPa ( 20 °C)
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
133 hPa ( 20 °C)
assay
99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
274 °C
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat), 9074 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.1-20.5 % (v/v)
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
dilution
(for synthesis)
bp
74-75 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
transition temp
flash point -6 °C
solubility
soluble 1000 g/L
density
1.065 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
O1COCC1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
InChI key
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optimization for the efficient recovery of poly (3-hydroxybutyrate) using the green solvent 1, 3-dioxolane: This study developed a successful method for the recovery of polyhydroxybutyrate using 1,3-dioxolane, a green solvent, highlighting its effectiveness and sustainability (C Wongmoon, SC Napathorn, 2022).
  • Evaluation of 1, 3-dioxolane in promoting CO2 hydrate kinetics and its significance in hydrate-based CO2 sequestration: This study evaluates 1,3-dioxolane′s role in enhancing CO2 hydrate formation kinetics, underscoring its potential in CO2 capture and storage technologies (Y Yao, Z Yin, M Niu, X Liu, J Zhang, D Chen, 2023).
  • A novel dimethyl sulfoxide/1, 3-dioxolane based electrolyte for lithium/carbon fluorides batteries with a high discharge voltage plateau: This paper explores a novel electrolyte system combining dimethyl sulfoxide and 1,3-dioxolane for lithium/carbon fluoride batteries, enhancing their discharge efficiency (C Pang, F Ding, W Sun, J Liu, M Hao, Y Wang, X Liu, 2015).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dioxolane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
26.6 °F - closed cup
flash_point_c
-3 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
803553010004022536382227
803553050004022536382234