Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 192,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 250,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
192,00 zł
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
254 °C
potency
4720 mg/kg LD50, oral (Rat), 3560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-5.7 % (v/v)
bp
220-235 °C/1013 hPa
mp
5-7 °C
transition temp
flash point 95 °C (DIN 51758)
density
0.8 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Poprawa właściwości paliwa: 1-Dekanol jest stosowany jako współrozpuszczalnik w mieszankach oleju napędowego i metanolu w celu poprawy charakterystyki spalania, emisji i stabilności, oferując potencjalne ulepszenia w zastosowaniach biopaliwowych (El-Seesy et al., 2022).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.829 - 0.830
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Dekanol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
95 °C - Pensky-Martens closed cup
Protokoły
Accurately measure the moisture content in Diesel Fuel through Karl Fischer titration, using both Volumetric and Coulometric methods.
Summary application report for analysis of moisture in Petroleum
Accurately measure the moisture content in transformer oil through Karl Fischer titration, using both volumetric and coulometric methods.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8034631000 | 04022536381145 |
| 8034630100 | 04022536381138 |
| 8034639026 | 04027269213305 |