Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 121,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 247,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.33
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-982-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
39020229
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
229 °C
Vapor pressure:
0.08 mbar ( 38 °C)
121,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
0.08 mbar ( 38 °C)
assay
≥98% (GC)
form
paste
autoignition temp.
255 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
bp
229 °C
mp
24 °C
transition temp
flash point 134.8 °C
solubility
0.004 g/L
density
0.9 g/cm3 at 16 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI key
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Application
- Łatwa synteza mikrokapsułkowanego 1-dodekanolu/melaminy-formaldehydu: W tym badaniu omówiono rozwój materiału o przemianie fazowej do magazynowania energii cieplnej przy użyciu 1-dodekanolu zamkniętego w melaminie-formaldehydzie. (Kumar et al., 2021).
- Membrany modyfikowane PDMS za pomocą 1-dodekanolu: Badania te analizują wpływ 1-dodekanolu na usuwanie etanolu poprzez perwaporację, podkreślając ulepszenia w procesach separacji. (León i Fontalvo, 2019).
- Równowagi ciecz-ciecz dla układu 1-dodekanolu: Badanie przedstawia dane eksperymentalne i przewidywania dotyczące równowagi ciecz-ciecz z udziałem 1-dodekanolu, cenne dla zastosowań w inżynierii chemicznej. (Pérez et al., 2016).
- Ograniczenie nanometrowe indukuje porządek nematyczny w 1-dodekanolu: Badanie zachowania fazowego 1-dodekanolu w warunkach ograniczenia nanometrowego zapewnia wgląd w materiałoznawstwo i nanotechnologię. (Yamaguchi et al., 2018).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 22 °C
Melting range (upper value): ≤ 26 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Melting range (lower value): ≥ 22 °C
Melting range (upper value): ≤ 26 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Dodekanol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8034621000 | 04022536381107 |
| 8034620100 | 04022536381091 |