Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 389,00 zł | |
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 869,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br(CH2)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.89
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
203-690-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
2.6 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
potency
315 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
166-168 °C/1013 hPa
mp
-34 °C
transition temp
flash point 54 °C
density
1.98 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCCCBr
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
InChI key
VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.976 - 1.980
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.976 - 1.980
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-dibromopropan
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8032790250 | 04022536380490 |
| 8032790100 | 04022536380483 |