Przejdź do
8.03258
Sulfon bis(4-hydroksyfenylu)
for synthesis
Synonim(y):
4,4′-sulfonyldifenol, 4,4′-dihydroksydifenylosulfon
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[4-(HO)C6H4]2SO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.27
EC Index Number:
201-250-5
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
vapor pressure
<0.0001 Pa ( 20 °C)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
autoignition temp.
≥400 °C
potency
2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.6-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
242-247 °C
solubility
1.1 g/L
density
0.5-0.6 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C12H10O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
InChI key
VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 242 °C
Melting range (upper value): ≤ 247 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
80-09-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
803258050004022536380025
803258010004022536380018