Przejdź do
8.03235
N,N-Dimethylacetamide
for synthesis
Synonim(y):
N,N-Dimethylacetamide, Acetic acid dimethylamide, Acetyldimethylamine, DMA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
340,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
473,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CON(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.12
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
204-826-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
165-166 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
1.76 hPa ( 20 °C)
340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
1.76 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
400 °C
potency
5830 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.7-11.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
165-166 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
transition temp
flash point 64 °C
solubility
soluble >1000 g/L
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N-Dimethylacetamide (DMAc) is a water-miscible organic solvent used in the synthesis of styrene, vinyl resin, linear polyester, acrylic fiber, plastic, pesticide, and synthetic leather. It participates in dehydrogenation, dehydration, halogenation, deprotonation reactions and reductive carbonylation of transition metals. It can also act as catalysts, promoters, halogen/alkoxy or hydroxyl/halogen exchange mediators, reducing agents, and sources of the base.
Application
N,N-Dimethylacetamide is used as a solvent:
  • In the synthesis of poly(amide-hydrazide)s–graphene composites.
  • In the synthesis of N,N′-1,2-ethanediylbis-(4-hydroxy-pentanamide) and 4-hydroxy-N-(2- hydroxyethyl)-pentanamide based polyurethanes in presence of triethylamine catalyst.
Features and Benefits
N,N-Dimethylacetamide has :
  • High dissolution power of various substrate. 
  • High capacity to solvate anions.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.940 - 0.942
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2110RTC0001041.00399
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
-
assay
≥99.8% (GC)
solubility
soluble >1000 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
soluble >1000 g/L
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
wgk
WGK 2
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
127-19-5
CAS No.
127-19-5
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Para la elaboración de un memo en tamaño carta
PowerPoint Template
Poly (amide-hydrazide) s--graphene composites synthesis and characterization
Elsabee MZ, et al.
Polymer Composites, 38(7), 1311-1318 (2017)
N,N-Dimethylformamide and?N,N-Dimethylacetamide as Carbon, Hydrogen, Nitrogen, and/or Oxygen Sources
Jean LB, et al.
Solvents as Reagents in Organic Synthesis: Reactions and Applications (2017)
Synthesis and characterization of novel polyurethanes based on N, N'-1, 2-ethanediylbis-(4-hydroxy-pentanamide) and 4-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-pentanamide
Chalid M
Advanced Materials Research, 277, 112-119 (2011)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
803235005004027269250584
803235902604027269192648
803235250004022536379548
803235100004022536379531
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?