Przejdź do
8.03209
1,1-Dichloroethylene
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonim(y):
1,1-Dichloroethylene, Vinylidene chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
171,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
359,00 zł
30 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.94
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
200-864-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
171,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
665 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
520 °C
expl. lim.
8.4-16.5 % (v/v)
bp
31.2-31.7 °C/1013 hPa
mp
-122 °C
transition temp
flash point -25 °C
solubility
2.5 g/L
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=C)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c1-2(3)4/h1H2
InChI key
LGXVIGDEPROXKC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Thermodynamics and Kinetics for the Dechlorination of 1, 1-Dichloroethylene by Pd/Fe Nanoparticles: This study discusses the dechlorination mechanisms and the efficiency of Pd/Fe nanoparticles, offering insights into the thermodynamic and kinetic aspects of the process. (Ji et al., 2015).
  • Kinetics of the Aerobic Co-metabolism of 1,1-Dichloroethylene: Research on the aerobic degradation of 1,1-Dichloroethylene by a novel benzene-grown culture, providing insights into environmental bioremediation strategies. (Wang et al., 2014).
  • Discovery of an Inducible Toluene Monooxygenase That Co-oxidizes 1,4-Dioxane and 1,1-Dichloroethylene: This study explores the biodegradation capabilities of a specific strain of Azoarcus, shedding light on its potential for cleaning up sites contaminated with chlorinated solvents. (Deng et al., 2020).
  • Theoretical Investigations of Difluorobenzene Interacting with Ne and Infrared Analysis of 1, 1-Dichloroethylene from Synchrotron Data: Analyzes the infrared spectroscopy data of 1,1-Dichloroethylene, contributing to better molecular understanding through high-resolution spectroscopy. (Kamari, 2016).
  • Highly Selective Gas-Phase Synthesis of 1, 1-Dichloroethylene from 1, 1, 2-Trichloroethane Over Supported Amine Catalysts: Discusses a novel method for the synthesis of 1,1-Dichloroethylene, highlighting advancements in chemical manufacturing processes. (Tang et al., 2015).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Density (d 5°C/ 4°C): 1.238 - 1.242
The material is stabilised with hydroquinone monomethyl ether.
At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver, Nose
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-9.4 °F - closed cup
flash_point_c
-23.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-35-4
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
803209903004022536695464
803209010004022536378985
803209100004022536378992