Przejdź do
8.03120
1,4-dinitrobenzen
for synthesis
Synonim(y):
1,4-Dinitrobenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
1,4-(NO2)2C6H4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.11
UNSPSC Code:
12352102
EC Index Number:
202-833-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥94.0% (HPLC)
370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥94.0% (HPLC)
bp
299 °C/1013 hPa
mp
174 °C
transition temp
flash point 150 °C
solubility
0.069 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H
InChI key
FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-dinitrobenzen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
803120001004022536378473