Przejdź do
8.02676
Cyklododekanon
for synthesis
Synonim(y):
Cyclododecanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.30
EC Index Number:
212-595-6
UNSPSC Code:
12352115
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
230 °C
potency
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
277 °C/1013 hPa
mp
59-61 °C
transition temp
flash point 118 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C12H22O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h1-11H2
InChI key
SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 59 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
244.4 °F - closed cup
flash_point_c
118 °C - closed cup