Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 299,00 zł | |
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
299,00 zł
vapor pressure
1.3 hPa ( 30 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
220 mg/kg LD50, oral (Rat), 85 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
123-124 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 54 °C
density
1.20 g/cm3 at 20 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCC#N
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2
InChI key
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| density 1.20 g/cm3 at 20 °C | density 1.193 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.193 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.369 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| bp 123-124 °C/1013 hPa | bp 124-126 °C (lit.) | bp 124-126 °C (lit.) | bp 110-112 °C (lit.) |
| vapor pressure 1.3 hPa ( 30 °C) | vapor pressure 1.78 psi ( 20 °C) | vapor pressure 1.78 psi ( 20 °C) | vapor pressure - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
129.2 °F
flash_point_c
54 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8026040100 | 04022536374208 |
| 8026040250 | 04022536374215 |