Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 136,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 257,00 zł | |
| 50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NCNHC(=NH)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.08
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
207-312-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
136,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
form
powder
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
208-210 °C
density
1.4 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(=NC#N)N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
InChI key
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 206 °C
Melting range (upper value): ≤ 210 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 206 °C
Melting range (upper value): ≤ 210 °C
Identity (IR): passes test
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8024911000 | 04022536373775 |
| 8024919050 | 04022536761244 |
| 8024910100 | 04022536373768 |