Przejdź do
8.02256
Kwas 2,2′-bifenylodikarboksylowy
for synthesis
Synonim(y):
Kwas difenylowy, kwas difenylo-2,2-dikarboksylowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
485,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(HOOC)C6H4C6H4-2-(COOH)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.23
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
207-576-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
485,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
autoignition temp.
390 °C
pH
4-5 (20 °C in H2O)
mp
225-228 °C
bulk density
470 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)c1c(cccc1)c2c(cccc2)C(=O)O
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(16)11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
GWZCCUDJHOGOSO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 225 °C
Melting range (upper value): ≤ 228 °C
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
802256005004022536372402