Przejdź do
8.02193
Sól disodowa kwasu 1,3-benzenodisulfonowego
for synthesis
Synonim(y):
benzeno-1,3-disulfonian dwusodowy
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,3-(SO3Na)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.20
EC Index Number:
212-606-4
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Form:
solid
form
solid
pH
6.9 (20 °C, 500 g/L in H2O)
solubility
663 g/L
bulk density
860 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H6O6S2.2Na/c7-13(8,9)5-2-1-3-6(4-5)14(10,11)12;;/h1-4H,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChI key
XWPWZOJBTOJEGW-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 80.0 %
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
802193010004022536372068
802193100004022536372075