Przejdź do
8.01667
1-Bromopropan
for synthesis
Synonim(y):
Bromek propylu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
633,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.99
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
203-445-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
633,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
146 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
490 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
3.4-9.1 % (v/v)
bp
71 °C/1013 hPa
mp
-108 °C
transition temp
flash point -10 °C
solubility
2.5 g/L
density
1.35 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCCC
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
InChI key
CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.352 - 1.355
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromopropan
signalword
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
target_organs
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
flash_point_f
76.1 °F - closed cup
flash_point_c
24.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-94-5
CAS No.
106-94-5
CAS No.
106-94-5
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
801667025004022536369617
801667100004022536369624
801667000504022536369600
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?