Przejdź do
8.01632
Benzil
for synthesis
Synonim(y):
Benzil, Dibenzoyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
148,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
292,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.23
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
205-157-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.3 hPa ( 128 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
potency
2710 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
346-348 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
95 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 93 °C
Melting range (upper value): ≤ 97 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzil
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
356.0 °F - closed cup
flash_point_c
180 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
801632000504022536368931
801632025004022536368948