Przejdź do
8.01603
1-Bromoheksan
for synthesis
Synonim(y):
1-Bromohexane, Hexyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
204,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
239,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.07
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
203-850-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-85 °C
transition temp
flash point 47 °C
density
1.18 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCCCCCC
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
InChI key
MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.174 - 1.176
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromoheksan
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup