Przejdź do
8.01602
1-Bromobutan
for synthesis
Synonim(y):
1-Bromobutane, Butyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
199,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
228,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.02
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
203-691-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
52 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
265 °C
potency
2761 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.6-6.6 % (v/v)
mp
-112 °C
transition temp
flash point 18.3 °C
solubility
0.6 g/L
density
1.27 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCCCC
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI key
MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.271 - 1.276
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromobutan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Liver, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
50.0 °F - closed cup
flash_point_c
10 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
801602010004022536368580
801602050004022536368597
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?