Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 232,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 343,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.19
UNSPSC Code:
12352105
EC Index Number:
203-705-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
61 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.4-11.3 % (v/v)
bp
97-99 °C/1013 hPa
mp
-116 °C
transition temp
flash point 12 °C
solubility
0.597 g/L
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SCCCC
InChI
1S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.842
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.842
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butanetiol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8015870100 | 04022536368382 |
| 8015870500 | 04022536368399 |