Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 202,00 zł 151,50 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 595,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.02
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
201-141-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
151,50 zł
Cena katalogowa202,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
41 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
92 °C/1013 hPa
mp
-118 °C
transition temp
flash point 19 °C
solubility
slightly soluble 0.51 g/L
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCC(C)C
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.262 - 1.264
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.262 - 1.264
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-bromo-2-metylopropan
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
64.4 °F - closed cup
flash_point_c
18 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8015491000 | 04027269125592 |
| 8015490250 | 04022536367910 |