Przejdź do
8.00918
Ftalan dimetylu
for synthesis
Synonim(y):
Dimethyl phthalate, Phthalic acid dimethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
127,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
477,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,2-(COOCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
205-011-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
283 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.008 hPa ( 20 °C)
127,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.008 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °C (DIN 51794)
potency
5120 mg/kg LD50, oral (Rat), >12000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
283 °C/1013 hPa
mp
6 °C
transition temp
flash point 150 °C
solubility
4.0 g/L
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)c1c(cccc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.189 - 1.192
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
41320525081W508500
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
synthesis grade
grade
analytical standard
grade
-
grade
Fragrance grade
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99%
solubility
4.0 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
-
form
viscous liquid
form
-
bp
283 °C/1013 hPa
bp
282 °C (lit.)
bp
282 °C (lit.)
bp
282 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ftalan dimetylu
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
294.8 °F - closed cup
flash_point_c
146.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
624-49-7
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)