Przejdź do
8.00871
Bromoetan
for synthesis
Synonim(y):
Bromoethane, Ethyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H5Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.97
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
200-825-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Produkt 8.00871 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
510 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
510 °C
potency
1350 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
6.7-11.3 % (v/v)
bp
37-39 °C/1013 hPa
mp
-118 °C
transition temp
flash point -20 °C
solubility
9 g/L
density
1.46 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCC
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI key
RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.458 - 1.462
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromoetan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-9.4 °F - closed cup
flash_point_c
-23 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800871100004022536363363
800871025004022536363356