Przejdź do
8.00763
Kwas D-(+)-malonowy
for the resolution of racemates for synthesis
Synonim(y):
D-(+)-Malic acid, (R)-(+)-Malic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
529,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH(OH)CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.09
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
211-262-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
529,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.0% (acidimetric)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
101-104 °C
solubility
364 g/L
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 101 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in pyridine): +27.0 - +30.0 °
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas D-(+)-malonowy
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800763000504022536362359