Przejdź do
8.00549
Trietylofosforyn
for synthesis
Synonim(y):
Triethylphosphite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
173,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
349,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H15O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.16
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
204-552-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
173,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<6 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
250 °C
potency
2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.75-42.5 % (v/v)
bp
156-158 °C/1013 hPa
mp
-112 °C
transition temp
flash point 52 °C
density
0.956 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
P(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O3P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Mechanizm acylacyjnych reakcji utleniania-redukcji-kondensacji: Badania szczegółowo opisują zastosowanie trietylofosforynu jako stechiometrycznego reduktora w acylacyjnych reakcjach utleniania-redukcji-kondensacji, wykorzystujących benzoizotiazolony jako utleniacze. Badanie to zapewnia wgląd w mechanizmy reakcji i potencjalne zastosowania w chemii syntetycznej (Gangireddy et al., 2017).
  • Synteza i aktywność przeciwnowotworowa pochodnych oksazafosfinanu: Badanie nad wydajną syntezą nowych pochodnych oksazafosfinanu przy użyciu trietylofosforynu, badające ich aktywność przeciwnowotworową. Badania obejmują krystalografię rentgenowską, badania DFT i dokowanie molekularne w celu oceny potencjalnych zastosowań medycznych (Bahadi et al., 2023).
  • Redukcyjne przegrupowania Irelanda-Claisena: Trietylofosforyn został wyróżniony w katalizowanych miedzią redukcyjnych przegrupowaniach Irelanda-Claisena propargilowych akrylanów i allilowych allenianów, wykazując jego rolę w ułatwianiu złożonych transformacji molekularnych w syntezie organicznej (Guo et al., 2022).
  • Odsiarczanie w świetle UV: Trietylofosforyn jest wykorzystywany w syntezie dezoksyglikozydów poprzez procesy odsiarczania w świetle UV, co pokazuje jego użyteczność w glikoznawstwie i opracowywaniu nowych glikokoniugatów do różnych zastosowań (Ge i in., 2017).
  • Wykrywanie i identyfikacja lotnych trialkilofosforynów: Strategia derywatyzacji wykorzystująca trietylofosforyn do wykrywania i identyfikacji lotnych trialkilofosforynów przy użyciu chromatografii cieczowej - ekstrakcji w fazie stałej i spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w trybie offline, z podkreśleniem jej zastosowań analitycznych (Mazumder i in., 2015).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.955 - 0.957
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
346179901440901439
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
-112 °C
mp
-
mp
-
mp
-
bp
156-158 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trietylofosforyn
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup