Przejdź do
8.00500
Maślan etylu
for synthesis
Synonim(y):
Ethyl butyrate, Butyric acid ethyl ester, Ethyl butanoate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
EC Index Number:
203-306-4
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
vapor pressure
17 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
potency
13000 mg/kg LD50, oral (Rat), 5228 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
121 °C/972 hPa
mp
-98 °C
transition temp
flash point 26 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.878 - 0.879
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maślan etylu
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
78.8 °F
flash_point_c
26 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800500050004022536359953
800500010004022536359946