Przejdź do
8.00473
Kwas 3-chlorobenzoesowy
for synthesis
Synonim(y):
3-Chlorobenzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
3-(Cl)C6H4COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.57
EC Index Number:
208-618-4
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
autoignition temp.
>500 °C
mp
153-156 °C
transition temp
flash point 150 °C
solubility
0.45 g/L
density
1.496 g/cm3 at 25 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas 3-chlorobenzoesowy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800473010004022536359717