Przejdź do
8.00429
trans-Anethole
for synthesis
Synonim(y):
1-(4-metoksyfenylo)-1-propen, 4-propenylanizol, 1-metoksy-4-propenylobenzen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
672,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
224-052-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.33 hPa ( 63 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
2090 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 ( in H2O)
bp
235-237 °C/1013 hPa
mp
21-23 °C
transition temp
flash point 96 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)c1ccc(cc1)\C=C\C
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
InChI key
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.987 - 0.989
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89158PHR121810368
trans-Anethole phyproof® Reference Substance
PHL89158
trans-Anethole
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
-
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
mp
21-23 °C
mp
20-21 °C (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
bp
235-237 °C/1013 hPa
bp
234-237 °C (lit.)
bp
234-237 °C (lit.)
bp
234-237 °C (lit.)
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-Anethole
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
213.8 °F
flash_point_c
101 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800429010004022536359090
800429025004022536359106