Przejdź do
8.00421
4-Aminophenol
for synthesis
Synonim(y):
4-Aminophenol, 4-Hydroxyaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
273,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
19 290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(NH2)C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-616-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.4 hPa ( 110 °C)
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
>250 °C
potency
375 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
284 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
190 °C
transition temp
flash point 195 °C
solubility
16 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]c1ccc(cc1)[O-]
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
InChI key
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong><strong>Advances in photothermal and plasmonic catalysis:</strong></strong> 4-Aminophenol is commonly used as a vital chemical precursor in the manufacturing of preservatives, drugs, desiccants and photographic developers (Li et al., 2024).</li>
</ul>
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
358371021204PHR1148
solubility
16 g/L
solubility
water: slightly soluble
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
form
solid
form
-
form
-
form
-
mp
190 °C
mp
185-189 °C (lit.)
mp
185-189 °C (lit.)
mp
185-189 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
bp
284 °C/1013 hPa (decomposition)
bp
-
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?