Przejdź do
8.00360
2-(2-aminoetyloamino)etanol
for synthesis
Synonim(y):
2-(2-Aminoethylamino)ethanol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.15
EC Index Number:
203-867-5
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
345 °C
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.3-10.1 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 111 g/L in H2O)
bp
237-243 °C/1013 hPa
mp
-28 °C
transition temp
flash point 144 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
InChI key
LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.029 - 1.031
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_c
144 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800360050004022536357805
800360010004022536357799