Przejdź do
8.00237
4-Hydroxycinnamic acid
for synthesis
Synonim(y):
4-Hydroxycinnamic acid, p-Coumaric acid, p-Cumaric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
241,00 zł
180,75 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
498,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(OH)C6H4CH=CHCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
231-000-0
NACRES:
NA.22
Form:
powder
180,75 zł
Cena katalogowa241,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
powder
mp
215-220 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
InChI key
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.05971H23007H22809
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
215-220 °C
mp
182-185 °C
mp
193-195 °C (lit.)
mp
217 °C (dec.) (lit.)
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800237005004022536959214
800237001004022536356990