Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 148,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 271,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 678,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
148,00 zł
vapor pressure
1.3 hPa ( 128 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
potency
2500 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3-4 (20 °C, 0.4 g/L in H2O)
bp
300 °C/1013 hPa
mp
132-136 °C
transition temp
flash point 160 °C
solubility
0.4 g/L
density
1.25 g/cm3 at 4 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
InChI key
WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Application
- Biodegradable polymer enhancements: A study investigated the biodegradability of chitosan films modified with cinnamic acid and ellagic acid, highlighting improvements in environmental degradation rates, which could be beneficial in packaging and agricultural applications (Michalska-Sionkowska et al., 2024).
- Enzymatic studies in alkaloid biosynthesis: Research on the enzymes cinnamate 4-hydroxylase (CYP73A) and p-coumaroyl 3′-hydroxylase (CYP98A) from Leucojum aestivum explored their roles in the biosynthesis of Amaryllidaceae alkaloids, emphasizing cinnamic acid′s importance in metabolic pathways essential for pharmaceutical applications (Desgagné-Penix et al., 2024).
- Quality evaluation in traditional medicine: A metabolomics approach was used to assess the quality of Scrophularia ningpoensis hemsl by identifying biomarkers, including cinnamic acid derivatives, thus providing a method for quality control in herbal medicine production (Lu et al., 2024).
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 132 °C
Melting range (upper value): ≤ 136 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay - | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥99% |
| solubility 0.4 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 300, 400 |
| storage temp. no temp limit | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| form powder | form powder | form crystals | form - |
| bp 300 °C/1013 hPa | bp - | bp - | bp 300 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
wgk
WGK 1
flash_point_f
320.0 °F - closed cup
flash_point_c
160 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8002351000 | 04022536356938 |
| 8002350250 | 04022536356921 |
| 8002359025 | 04022536690292 |
| 8002350005 | 04022536356914 |