Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.53
UNSPSC Code:
12352100
EC Index Number:
232-234-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 8.00220, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
3.08 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥97% (acidimetric)
form
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O, Aqueous solution; rigorous decomposition)
pKa
-6
bp
152 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-80 °C
density
1.75 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Cl)O
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Chlorosulfonic acid for synthesis. CAS 7790-94-5, pH < - 1 (H₂O, 20 °C) Aqueous solution,(rigorous decomposition).
Analysis Note
Assay (acidimetric)≥ 97.0 %Free SO₃≤ 1.0 %
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8002201000 | 04022536356686 |
| 8002200250 | 04022536356679 |