Przejdź do
8.00218
Kwas (-)-chinowy
for resolution of racemates for synthesis
Synonim(y):
Kwas 1,3,4,5-tetrahydroksycykloheksanokarboksylowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
550,00 zł
412,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.17
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-072-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
412,50 zł
Cena katalogowa550,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
pH
2.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
162.5 °C
solubility
290 g/L (experimental)
density
1.64 g/cm3 at 20 °C
bulk density
670‑750 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC1(CC(C(C(C1)O)O)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H12O6/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10/h3-5,8-10,13H,1-2H2,(H,11,12)
InChI key
AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 160 °C
Melting range (upper value): ≤ 165 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -44.0 - -42.0 °
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
138622PHR146865969
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
98%
assay
-
assay
≥98.0%
form
powder
form
powder
form
-
form
powder or crystals
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
density
1.64 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
mp
162.5 °C
mp
-
mp
-
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800218005004022536356631