Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 159,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 398,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
159,00 zł
vapor pressure
0.05 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
>300 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1 % (v/v)
pH
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
bp
237 °C/1013 hPa
mp
16 °C
transition temp
flash point 130 °C
solubility
0.68 g/L
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.908 - 0.912
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥98% | assay ≥98% |
| density 0.91 g/cm3 at 20 °C | density 0.91 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.91 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.91 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 237 °C/1013 hPa | bp 237 °C (lit.), 237-238 °C | bp 237 °C (lit.) | bp 237 °C (lit.) |
| mp 16 °C | mp 15-17 °C (lit.) | mp 15-17 °C (lit.) | mp 15-17 °C (lit.) |
| expl. lim. 1 % (v/v) | expl. lim. - | expl. lim. - | expl. lim. - |
| autoignition temp. >300 °C | autoignition temp. - | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octanoic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8001921000 | 04022536356402 |
| 8001922500 | 04022536951430 |
| 8001920100 | 04022536356396 |