Przejdź do
8.00023
Acetylacetone
for synthesis
Synonim(y):
ACAC, 2,4-Pentanedione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
138,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
165,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
359,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
204-634-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741937
eCl@ss:
39021208
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
140.4 °C (lit.)
Vapor pressure:
6 mmHg ( 20 °C)
138,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
6 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
662 °F
potency
575 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
11.4 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
transition temp
flash point 35 °C
solubility
153.8-155.2 g/L
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
InChI key
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Viscoelasticity in Pressure-Sensitive Adhesives: This study examines the influence of crosslink density and linear viscoelasticity on the shear failure of adhesives, showcasing Aluminium acetylacetonate′s role in enhancing the performance and durability of industrial adhesives (Arrowood et al., 2023).
  • Heat Stabilizer in PVC: Discusses the preparation of magnesium-aluminum hydrotalcite using a mechanochemical method facilitated by Aluminium acetylacetonate, and its application as a heat stabilizer in poly(vinyl chloride), highlighting its importance in improving the thermal stability of polymers (Jiang et al., 2020).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.974
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.09600P775410916
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99.5% (GC)
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
153.8-155.2 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: soluble 1 in 8 parts, acetone: miscible, alcohol: miscible, benzene: miscible, chloroform: miscible, diethyl ether: miscible, glacial acetic acid: miscible
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
662 °F
autoignition temp.
662 °F
autoignition temp.
662 °F
autoignition temp.
662 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800023901004022536579825
800023000504022536354828
800023025004022536354835
800023100004022536354842
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?