Przejdź do
79115BC
GDS PickPen® PIPETMAX® Zasilanie
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX, EU adaptor
Synonim(y):
GDS Pipetmax® Źródło zasilania, Zasilacz GDS PPMX
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2510,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121521
NACRES:
NC.81
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, EU adaptor
storage temp.
room temp
General description
Zasilacz GDS PickPen® PIPETMAX® (PPMX) to zasilacz zaprojektowany specjalnie do użytku z automatycznym systemem przygotowania próbek GDS PPMX w UE. Zapewnia on zasilanie elektryczne urządzenia PPMX, umożliwiając mu zautomatyzowaną obsługę cieczy i operacje IMS. Zasilacz GDS PPMX zapewnia niezawodne i spójne zasilanie w celu wsparcia funkcjonalności systemu GDS.
Application
Zasilacz GDS PPMX jest używany z GDS PickPen® PIPETMAX® w celu pełnego przygotowania próbek do wykrywania organizmów chorobotwórczych w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych.
Legal Information
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
79113BC79112BC79114BC
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, EU adaptor
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, EU adaptor
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, UK adaptor
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
packaging
-
packaging
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79114