Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 15 630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
15 630,00 zł
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
storage temp.
room temp
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename BioControl Systems | manufacturer/tradename BioControl Systems | manufacturer/tradename BioControl Systems | manufacturer/tradename BioControl Systems |
| compatibility for use with GDS PickPen® PIPETMAX System | compatibility for use with GDS PickPen® PIPETMAX System | compatibility for use with GDS PickPen PIPETMAX System | compatibility for use with GDS Rotor-Gene® |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |