Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4210,00 zł
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene Thermocycler
storage temp.
room temp
General description
Application
Features and Benefits
- Odchylenie między probówkami ±0,02°C dla jednolitego wykrywania
- Wstępnie załadowane oprogramowanie sprzętowe specyficzne dla testów Assurance® GDS
- Znikome czasy wyrównania dla szybkich cykli pracy
- Pełne zaufanie do wyników
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with GDS Rotor-Gene Thermocycler | compatibility for use with GDS Rotor-Gene | compatibility for use with GDS Rotor-Gene® | compatibility for use with GDS Rotor-Gene® |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| manufacturer/tradename BioControl Systems | manufacturer/tradename BioControl Systems | manufacturer/tradename BioControl Systems | manufacturer/tradename BioControl |