Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
2900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Overnight Express™ Autoinduction NMR-15N, -13C, po uzupełnieniu glicerolem znakowanym 13C(nr kat. CLM1510EMD), zapewnia odczynniki do wytworzenia 1 l zdefiniowanej ciekłej pożywki do autoindukcji, wykorzystywanej do produkcji białek znakowanych [U-15N, U-13C] do spektroskopii NMR. Metoda autoindukcji opiera się na zróżnicowanym metabolizmie źródeł węgla w celu promowania wzrostu do wysokiej gęstości komórek i automatycznej indukcji ekspresji białka pod kontrolą promotorów lac, eliminując potrzebę monitorowania gęstości komórek lub dodawania induktora (IPTG). System zawiera cztery stężone sterylne roztwory: OnEx Dual-NMR Solution 1 to mieszanka źródeł węgla zoptymalizowana pod kątem ściśle regulowanego, nieindukowanego wzrostu do wysokiej gęstości, a następnie indukcji; OnEx NMR Solution 2 to mieszanka buforów i azotu, która pośredniczy w produkcji kwasów metabolicznych i zapewnia dodatkowy azot do zwiększonej syntezy białek; OnEx Solution 3 zapewnia magnez dla maksymalnej gęstości komórek; OnEx Solution 4 zapewnia metale śladowe, aby zminimalizować ograniczenia wzrostu związane z niedoborami minerałów i zaspokoić wymagania białek docelowych zawierających metale, nawet przy wysokich poziomach ekspresji. Zestaw zawiera również stały chlorek amonu znakowany 15N, stałą glukozę znakowaną 13C oraz odczynniki do przygotowania nieindukującej pożywki startowej, do stopniowego wzrostu bez ekspresji i do stabilnego przechowywania klonów. Skuteczne znakowanie białek 13Cwymaga 13C-glicerolu, który należy zakupić oddzielnie. Dodanie czterech płynnych składników i sterylnych roztworów chlorku amonu 15N, glukozy 13Ci glicerolu 13Cdo sterylnej wody skutkuje chemicznie zdefiniowaną pożywką promującą wysoką gęstość komórek, autoindukcję ekspresji i wydajne znakowanie białek docelowych.
Preparation Note
Kod statku: Wiele warunków przechowywania
Przechowywanie: Różne wymagania dotyczące przechowywania
Przechowywanie: Różne wymagania dotyczące przechowywania
Legal Information
Express is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Szkodliwy
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CDS013696-500MG | 04061828990962 |
| 71789-3 | 04055977250916 |