Przejdź do
71754-M
Terrific Broth - Novagen
Terrific Broth is a highly enriched granulated medium to improve the yield of plasmid DNA from E. coli.
Synonim(y):
Nośniki TB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106213
Produkt 71754-M nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
granular
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
microbiology
storage temp.
10-30°C
General description
Terrific Broth (TB) jest jednym ze złożonych podłoży, które są szeroko stosowane do hodowli bakterii Escherichia coli na małą skalę. [1] Terrific Broth to wysoce wzbogacona granulowana pożywka poprawiająca wydajność plazmidowego DNA z E. coli. Granulki zapewniają szybkie i równomierne rozpuszczanie w wodzie oraz zapobiegają zbrylaniu się pożywki i wdychaniu unoszącego się w powietrzu proszku. Skład Terrific Broth na litr to 12 g tryptonu, 24 g ekstraktu drożdżowego, 9,4 g dwuzasadowego fosforanu potasu i 2,2 g jednozasadowego fosforanu potasu. Użyj 47,6 g granulowanej pożywki na litr wody.
Application
Terrific Broth - Novagen jest używany do hodowli bakterii BLR(DE3) do syntezy polimerów białkowych[2] i produkcji rekombinowanych antygenów do testów autoprzeciwciał.[3]
Features and Benefits
  • Przygotowanie nośników jest proste i szybkie
  • Gotowe do użycia pakiety pożywek EasyPak: Wystarczy dodać wodę i wysterylizować
  • Spójne, wysokiej jakości pożywki dla komórek E.coli
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Murray et al.
Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology, 21(8), 1687-1693 (2010-02-04)
Publications on autoantibodies to tumour-associated antigens (TAAs) have failed to show either calibration or reproducibility data. The validation of a panel of six TAAs to which autoantibodies have been described is reported here. Three separate groups of patients with newly
Liese N Beenken-Rothkopf et al.
Journal of biomaterials applications, 28(3), 395-406 (2012-07-27)
Protein polymer-based hydrogels have shown potential for tissue engineering applications, but require biocompatibility testing for in vivo use. Enzymatically crosslinked protein polymer-based hydrogels were tested in vitro and in vivo to evaluate their biocompatibility. Endotoxins present in the hydrogel were removed by Trition
Mario Losen et al.
Biotechnology progress, 20(4), 1062-1068 (2004-08-07)
Shake-flask cultures are widely used for screening of high producing strains. To select suitable strains for production scale, cultivation parameters should be applied that provide optimal growth conditions. A novel method of measuring respiratory activity in shake-flask cultures was employed
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
71754-304055977250763
71754-504055977250787
71754-404055977250770