Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106612
2180,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Wektory pIEx są przeznaczone do klonowania i ekspresji białek na wysokim poziomie w przejściowo transfekowanych komórkach owadów pochodzących od Spodoptera. Transkrypcja jest napędzana przez pochodzący z AcNPV enhancer hr5 i natychmiastowy wczesny promotor IE1. PIEx-10 zawiera sekwencję kodującą dla mysiej sekwencji sygnałowej IgM, aby umożliwić wydzielanie wyrażonego białka. Koduje również N-końcową sekwencję kodującą Strep-Tag II o długości 8 aa, po której następuje miejsce rozszczepienia proteazy enterokinazy i miejsce wielokrotnego klonowania, z opcją włączenia C-końcowej sekwencji kodującej His-Tag z 10 histydynami. Dodatkowo, pIEx-10 jest dostępny jako wektor Ek/LIC. Wektor Ek/LIC jest przygotowany do szybkiego klonowania kierunkowego DNA amplifikowanego metodą PCR. Używając specjalnie zaprojektowanych starterów do amplifikacji, inserty mogą być skutecznie klonowane bez potrzeby trawienia enzymami restrykcyjnymi lub ligacji.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S1304-500G | 04061836909956 |
| PHR2618-2G | 04065265026833 |
| S8625-5KG | 04061836960902 |
| S7670-1KG | 04061836960179 |
| S1304-1KG | 04061826718933 |
| S1304-5KG | 04061836910440 |
| S8625-2KG | 04061835279364 |
| 25022-6X1KG-R | 04061833636718 |
| 25022-5KG-R | 04061833636701 |
| 25022-1KG-R | 04061825937304 |
| 236500-500G | 04061838785749 |
| 236500-1KG | 04061838785718 |
| 236500-25G | 04061838785732 |
| 236500-2.5KG | 04061838785725 |
| 1282055001 | 04054839739897 |
| 1282050003 | 04054839739873 |
| 1282058012 | 04054839739903 |
| 1282058100 | 04061841166191 |
| 1282041001 | 04054839739828 |
| 1062670500 | 04022536074214 |
| 1041629026 | 04054839620997 |
| 1041620001 | 04054839587399 |
| 1062659100 | 04027269669836 |