Przejdź do
71545
Zestaw BacMagic DNA Kit - Novagen
Synonim(y):
Zestaw BacMagic-1 DNA Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 reactions
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4010,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352202
4010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Segment
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Zestaw BacMagic-1 DNA Kit zapewnia pozytywną selekcję do tworzenia rekombinantów bakulowirusowych w ramach przygotowań do generowania ekspresji białek rekombinowanych w komórkach owadzich. Zestaw ulepsza tradycyjną metodę generowania rekombinowanych bakulowirusów, eliminując żmudne i czasochłonne etapy oczyszczania płytek. BacMagic DNA jest genomem AcNPV z usuniętą częścią istotnej otwartej ramki odczytu (ORF) 1629, co zapobiega replikacji nierekombinowanego wirusa w komórkach owadów. Docelowa sekwencja kodująca w kompatybilnym plazmidzie transferowym, takim jak wektory pIEx/Bac, pBAC lub pTriEx, jest kotransfekowana BacMagic DNA do komórek owadów. Homologiczna rekombinacja w komórkach przywraca funkcję wirusowego ORF1629. Tylko zrekombinowany bakulowirus może się replikować, tworząc jednorodną populację rekombinantów. Zestaw BacMagic™-1 DNA Kit zawiera BacMagic-1 DNA, odczynnik do transfekcji Insect GeneJuice® oraz pozytywny plazmid kontrolny do monitorowania wydajności ko-transfekcji.
Other Notes
  • 0.5 µg- BacMagic DNA
  • 50 µl- Insect GeneJuice Transfection Reagent
  • 2 µg- Transfection Control Plasmid
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
71545-304055977252408