Przejdź do
71504-M
D-Tube Dialyzer Mini, MWCO 6-8 kDa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 ea
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
408,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104900
NACRES:
NB.24
408,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Level
storage temp.
10-30°C
Application
D-Tube Dialyzer Mini, MWCO 6-8 kDa has been used:
  • to dialyze pro matrix metalloprotease 1 (ProMMP-1) for MMP activation[1]
  • in in vitro assay[2]
  • for membrane hydration in electroelution[3]
Features and Benefits
  • Compatible with most commercially available horizontal electrophoresis units
  • Efficient extraction (>90%) is achieved for 15 nt oligos and up to 80 kbp DNA fragments
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
71504-307790788053284