Przejdź do
71432-M
Zestaw komórek kompetentnych Rosetta-gami 2 - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 set
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106202
NACRES:
NA.81
Biological source:
Escherichia coli
Growth mode:
adherent or suspension
Morphology:
rod shaped
Manufacturer/tradename:
Novagen®
1570,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw komórek kompetentnych Rosetta-gami 2 - Novagen,
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable
cell transformation
transformation efficiency: 2×106 cfu/μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Genotypy:
Rosetta-gami 2
Δ(ara-leu)7697 ΔlacX74 ΔphoAPvuII phoR araD139 ahpC galE galK rpsL F′[lac+ lacIq pro] gor522::Tn10trxB pRARE2 (CamR, StrR, TetR)
Rosetta-gami 2(DE3)
Δ(ara-leu)7697 ΔlacX74 ΔphoAPvuII phoR araD139 ahpC galE galK rpsL (DE3) F′[lac+ lacIq pro] gor522::Tn10trxB pRARE2 (CamR, StrR, TetR)
Rosetta-gami 2(DE3)pLysS
Δ(ara-leu)7697 ΔlacX74 ΔphoAPvuII phoR araD139 ahpC galE galK rpsL (DE3) F′[lac+ lacIq pro] gor522::Tn10trxB pLysSRARE2 (CamR, StrR, TetR)
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują nas do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
Szczepy gospodarza Rosetta-gami 2 łączą zalety szczepów Rosetta 2 i Origami 2 w celu złagodzenia błędu kodonowego i zwiększenia tworzenia wiązań dwusiarczkowych w cytoplazmie, gdy heterologiczne białka są wyrażane w E. coli. Te mutanty trxB/gor są kompatybilne z wektorami odpornymi na kanamycynę i niosą odporny na chloramfenikol plazmid pRARE2, który dostarcza siedem rzadkich tRNA.
DE3 wskazuje, że gospodarz jest lizogenem λDE3, a zatem niesie chromosomalną kopię genu polimerazy T7 RNA pod kontrolą promotora lacUV5. Takie szczepy są odpowiednie do produkcji białek z genów docelowych sklonowanych w wektorach pET poprzez indukcję IPTG.
Szczepy pLysS wyrażają lizozym T7, który dodatkowo tłumi podstawową ekspresję polimerazy RNA T7 przed indukcją, stabilizując w ten sposób rekombinanty pET kodujące białka docelowe, które wpływają na wzrost i żywotność komórek.
Other Notes
•2 × 0.2 mlRosetta-gami 2 Competent Cells
•2 × 0.2 mlRosetta-gami 2(DE3) Competent Cells
•2 × 0.2 mlRosetta-gami 2(DE3)pLysS Competent Cells
•4 × 2 mlSOC Medium
•10 µlTest Plasmid
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
This product is sold for internal research use only. Any commercial use of this product, its components, and/or any derivatives thereof (including but not limited to proteins produced using the product or its components) (together and hereinafter the “EMD Product”) requires signature of a written commercial use agreement with EMD Millipore Corporation or its successor-in-interest. Commercial use shall include but not be limited to: (1) use of the EMD Product to manufacture products for sale to third parties; (2) use of the EMD Product to provide services, information, or data to third parties in exchange for consideration; (3) use of the EMD Product for therapeutic, diagnostic or prophylactic purposes (including as part of a device, chip, assay or other product); or (4) resale of the EMD Product, whether or not such EMD Product is resold for research use. Nothing contained herein shall be deemed to represent or warrant that additional third party rights are not required for use of the EMD Product. Please direct any questions on these use restrictions to: [email protected].
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71351-M71405-M71352-M
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
CRM4861704061833542620
319953-2.5L04061826695135
319953-4L04061826695142
32212-6X1L04061837671357
32212-2.5L04061826702819
101782100004022536025117
12540-5ML-F04061838723475
12540-50ML-F04061838723468
270709-4X4L04061826142325
270709-1L04061837478239
270709-2L04061837478246